Diméthylsulfoxyde, extra sec sur tamis moléculaire 99.7+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
348440010 348440025 348441000 348445000
348440010.EA 127 EUR InStock
348440010. 348440025. 348441000. 348445000.
Diméthylsulfoxyde, extra sec sur tamis moléculaire 99.7+%, AcroSeal®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.70 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité