Diméthylsulfoxyde ≥99.9% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36480.AP 36480.K2 36480.M1
36480.APEA 61.8 EUR InStock
36480.AP 36480.K2 36480.M1
Diméthylsulfoxyde ≥99.9% ACS
Diméthylsulfoxyde
Purity: 99.9% min CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.4790 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.101
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=ef2c8190e048406b967644856c8e2e7172d77412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité