Diméthylsulfoxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: DMSO
317275-500EA 136 EUR InStock
317275-500 317275-100
Diméthylsulfoxyde, Sigma-Aldrich®
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité