Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Di(hydroxy-2 éthyle) sulfure2,2'-Thiodiéthanol
28620.182EA 235 EUR InStock
28620.182
Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
Thiodiglycol
Formule: S(CH₂CH₂OH)₂
MW: 122,19 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Numéro CAS: 111-48-8
ONU: 3334
ADR: ,
Merck Index: 12,09466
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/42/2297942.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité