Disulfure de dibutyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibutyle disulfure
ACRO107921000EA 121 EUR InStock
ACRO107921000 ACRO107925000 ACRO107920250
Disulfure de dibutyle 97%
Disulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 229…233 °C (760 mmHg)
Densité: 0,938 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009467
Numéro CAS: 629-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4915 to 1.4935 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité