L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulfure de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 92.7 EUR InStock
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Sulfure de dibutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009468
Numéro CAS: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
ONU: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 50 mL 8.20252.0050
Flacon Verre 100 mL 8.20252.0100
Flacon Verre 500 mL 8.20252.0500
- 25 L 8.20252.9025
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité