Disulfure de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyldisulphide
L10065.14 L10065.22
L10065.14EA 58.7 EUR InStock
L10065.14 L10065.22
Disulfure de diéthyle ≥99%
Disulfure de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 110-81-6 Molecular Formula: C4H10S2 Formula Weight: 122.25 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.5060 Odour: Stench Melting Point: -102° Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 1098273 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009266
Formule: C₄H₁₀S₂
MW: 122,26 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0.993
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009266
Numéro CAS: 110-81-6
EINECS: 203-805-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité