Disulfure de dihexyle tech. 85%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dihexyle disulfure
B22568.06EA 44.7 EUR InStock
B22568.06 B22568.14
Disulfure de dihexyle tech. 85%, grade technique
Disulfure de dihexyle
Formule: C₁₂H₂₆S₂
MW: 234,47 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C (0,5 mmHg)
Densité: 0,919
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027300
Numéro CAS: 10496-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité