Sulfure de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DMS
22949.AK 22949.K2
22949.AKEA 45.5 EUR InStock
22949.AK 22949.K2
Sulfure de diméthyle ≥99%
Sulfure de diméthyle
Purity: 99+% CAS No.: 75-18-3 Molecular Formula: (CH3)2S Formula Weight: 62.14 Flash Point: -48°(-54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.845 Refractive Index: 1.4351 Odour: Unpleasant Melting Point: -83° Boiling Point: 38° Merck Reference: 14,6123 UN No.: 1164 MDL No.: MFCD00008562
Formule: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Point d'ébullition: 38 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.845
Point d'éclair: –48 °C (–54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008562
Numéro CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
ONU: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6123
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité