Trisulfure de diméthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415030050 415030250
ACRO415030050EA 66 EUR InStock
ACRO415030050 ACRO415030250
Trisulfure de diméthyle 98+%
Trisulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₃
Point de fusion: –68 °C
Point d'éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00039808
Numéro CAS: 3658-80-8
EINECS: 222-910-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité