Trisulfure de diméthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
79592-10MG-FEA 75.4 EUR InStock
79592-10MG-F
Trisulfure de diméthyle, Supelco®
Trisulfure de diméthyle
Formule: C₂H₆S₃
MW: 126,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039808
Numéro CAS: 3658-80-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité