Sulfure de dinonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10638.06EA 33.1 EUR InStock
L10638.06 L10638.14
Sulfure de dinonyle ≥98%
Sulfure de dinonyle
Formule: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Point d'ébullition: 165…167 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,855
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027342
Numéro CAS: 929-98-6
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité