Sulfure de dioctyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dioctylsulphane
O0108-10G O0108-100G
TCIAO0108-10GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0108-10G TCIAO0108-100G
Sulfure de dioctyle ≥97.0% (par GC)
Sulfure de dioctyle
Formule: C₁₆H₃₄S
MW: 258,51 g/mol
Point d'ébullition: 309°C
Point d'éclair: 160°C
Numéro MDL: MFCD00009566
Numéro CAS: 2690-08-6
EINECS: 220-259-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&vid=c63ea24b35cf3af841e71bbfa2cc5d4bfbc4f97c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité