Sulfure de dipentyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dipentylsulphane
L04649.06 L04649.14
L04649.06EA 28.2 EUR InStock
L04649.06 L04649.14
Sulfure de dipentyle ≥97%
Sulfure de dipentyle
Purity: 97% CAS No.: 872-10-6 Molecular Formula: C10H22S Formula Weight: 174.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4560 Odour: Stench Melting Point: -51° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1698031 MDL No.: MFCD00027275
Formule: C₁₀H₂₂S
MW: 174,35 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.840
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027275
Numéro CAS: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité