Disulfure de dipropyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
L09881.14 L09881.22
L09881.14EA 31.6 EUR InStock
L09881.14 L09881.22
Disulfure de dipropyle ≥99%
Disulfure de dipropyle
Purity: 99% CAS No.: 629-19-6 Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3 Formula Weight: 150.31 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4967 Odour: Unpleasant Melting Point: -86° Boiling Point: 193-194° Beilstein Reference: 969200 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009378
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 193…194 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 64 °C (147 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009378
Numéro CAS: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité