Sulfure de dipropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Dipropyle sulfure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41603.0025EA 114 EUR InStock
8.41603.0025
Sulfure de dipropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sulfure de dipropyle
Formule: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –102 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009379
Numéro CAS: 111-47-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08053
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -102 °C
Molar Mass 118.23 g/mol
Boiling Point 141 - 142 °C
Vapor Pressure 8.6 hPa
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1 - 51 %(V)
Density 0.838 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité