Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de diphényle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diphényle sulfure

EHERCA12910000EA 55.8 EUR InStock
EHERCA12910000
Sulfure de diphényle
Sulfure de diphényle


Formule: C₁₂H₁₀S
MW: 186,28 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003064
Numéro CAS: 139-66-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité