2,2'-Dithiodipyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 73.6 EUR InStock
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Dithiodipyridine 98%
2,2'-Dithiodipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…60 °C
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006287
Numéro CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité