2,2'-Dithiodipyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
A11118.06 A11118.14 A11118.22
A11118.06EA 77.5 EUR InStock
A11118.06 A11118.14 A11118.22
2,2'-Dithiodipyridine ≥98%
2,2'-Dithiodipyridine
Purity: 98% CAS No.: 2127-03-9 Molecular Formula: C10H8N2S2 Formula Weight: 220.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 154629 MDL No.: MFCD00006287
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Point d'éclair: 210 °C (410 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006287
Numéro CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité