Monochlorure d'iode 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196961000 196965000
ACRO196961000EA 69.4 EUR InStock
ACRO196961000 ACRO196965000
Monochlorure d'iode 98%
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
Point d'ébullition: 97 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 3.2 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
ONU: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité