Monochlorure d'iode ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
412361000 412365000
ACRO412361000EA 99.4 EUR InStock
ACRO412361000 ACRO412365000
Monochlorure d'iode ACS
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
Point d'ébullition: 97.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 3.2 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
ONU: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité