Monochlorure d'iode ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
44348.36EA 686 EUR InStock
44348.36 44348.14 44348.22
Monochlorure d'iode ACS
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
MW: 162,36 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 3,182
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
ONU: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité