L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Monochlorure d'iode zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Iodochloride
MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
8.04771.0100EA 79.2 EUR InStock
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
Monochlorure d'iode zS, Sigma-Aldrich®
Monochlorure d'iode
Formule: ClI
MW: 162.36 g/mol
Point d'ébullition: 97.3
Point de fusion: 26
Densité: 3.1 g/cm³ (29 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
ONU: 3498
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité