Iode trichlorure (Réactif de Wijs) pour la détermination de l'indice d'iode, traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
2812.0500EA 70.3 EUR InStock
2812.0500 2812.1000
Iode trichlorure (Réactif de Wijs) pour la détermination de l'indice d'iode, traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Iode trichlorure (Réactif de Wijs)
Formule: ICl₃
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036291
Numéro CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
ONU: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité