Pentaoxyde de diiode pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Iode (V) oxyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00358.0100EA 348 EUR InStock
1.00358.0100
Pentaoxyde de diiode pour analyses, Supelco®
Pentaoxyde de diiode
Formule: I₂O₅
MW: 333,81 g/mol
Densité: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011356
Numéro CAS: 12029-98-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 333.81 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 4.98 g/cm3 (20 °C)
pH 1.1 (100 g/l, H2O, 25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité