4-Nitroimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 63 EUR InStock
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazole 98%
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 303 °C (dec.)
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005196
Numéro CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité