Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitroimidazole ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole

A12458.22EA 189 EUR InStock
A12458.22 A12458.06 A12458.14
4-Nitroimidazole ≥97%
4-Nitroimidazole


Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Point de fusion: ∼ 303 °C (déc.)
Point d'éclair: >200 °C (392 °F)
Numéro MDL: MFCD00005196
Numéro CAS: 3034-38-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité