Imidazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
122020020 122020050 122021000 122025000 122020100
ACRO122020020EA 448 EUR InStock
ACRO122020020 ACRO122020050 ACRO122021000 ACRO122025000 ACRO122020100
Imidazole 99%
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 255…256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité