Imidazole ≥99%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 1H-Imidazole
M136-100GEA 622 EUR InStock
M136-100G
Imidazole ≥99%, grade dédié à la protéomique
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04935
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Appearance White to slightly yellow solid
Insolubles ≤0.1%
Melting Point 88 – 92 °C
pH (5%, Water) @25 °C 9.5 – 10.5
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (20%, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité