Imidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1H-Imidazole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14223.0250EA 63.3 EUR InStock
8.14223.0250 8.14223.9999 8.14223.1000 8.14223.9050 8.14223.0005 8.14223.9025 8.14223.5000
Imidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 633 g/l (20 °C)
Melting Point 89 - 90 °C
Molar Mass 68.08 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.003 hPa (20 °C)
Flash Point 145 °C
Density 1.030 g/cm3
pH 10.5 (67 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité