1-Éthylimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N-Ethyl-1H-imidazole, 1-Ethyl-1H-imidazole, N-Ethylimidazole
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43830.0010 8.43830.0100
8.43830.0010EA 58.6 EUR InStock
8.43830.0010 8.43830.0100
1-Éthylimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Densité: 0.995 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055389
Numéro CAS: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité