L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-Méthylimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 47.2 EUR InStock
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-Méthylimidazole 99%
1-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Point d'ébullition: 198
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
ONU: 2922
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité