1-Méthylimidazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12575.22 A12575.36 A12575.A3
A12575.22EA 42.6 EUR InStock
A12575.22 A12575.36 A12575.A3
1-Méthylimidazole ≥99%
1-Methylimidazole
Purity: 99% CAS No.: 616-47-7 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -6° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 105197 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005292
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.031
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité