Griess reagent R2
Fournisseur: Cayman Chemical
780020-8 780020-50
CAYM780020-8EA 34.9 EUR InStock
CAYM780020-8 CAYM780020-50
Griess reagent R2
Griess reagent
Griess Reagent component for determination of nitrite in aqueous solutions.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité