2-Éthylimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-1H-imidazole
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 40.5 EUR InStock
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Éthylimidazole 99%
2-Éthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 83…87 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005192
Numéro CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité