4-Méthylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
190330500 190332500
ACRO190330500EA 58.2 EUR InStock
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Méthylimidazole 98%
4-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00005201
Numéro CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité