1-Benzylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00802.06 L00802.14
L00802.06EA 40.4 EUR InStock
L00802.06 L00802.14
1-Benzylimidazole ≥98%
1-Benzylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 4238-71-5 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 68-73° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00005296
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 68…73 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005296
Numéro CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité