1-Benzylimidazole
Fournisseur: Cayman Chemical
70510-5 70510-25 70510-10
CAYM70510-5EA 62 EUR InStock
CAYM70510-5 CAYM70510-25 CAYM70510-10
1-Benzylimidazole
1-Benzylimidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00005296
Numéro CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité