1,2-Diméthylimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03245.0500EA 156 EUR InStock
8.03245.0500 8.03245.9999 8.03245.0100
1,2-Diméthylimidazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Diméthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005294
Numéro CAS: 1739-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité