2,4-Diméthylimidazole 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO210320250EA 162 EUR InStock
ACRO210320250 ACRO210320050
2,4-Diméthylimidazole 90% tech.
2,4-Diméthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (733 mmHg)
Point de fusion: 85…87 °C
Numéro MDL: MFCD00022365
Numéro CAS: 930-62-1
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité