2,4-Diméthylimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11949.06 A11949.14
A11949.06EA 111 EUR InStock
A11949.06 A11949.14
2,4-Diméthylimidazole ≥97%
2,4-Diméthylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 930-62-1 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 266°/733mm UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00022365
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 266 °C (733 mmHg)
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022365
Numéro CAS: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité