1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
A14688.30 A14688.09 A14688.18
A14688.30EA 445 EUR InStock
A14688.30 A14688.09 A14688.18
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole ≥97%
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Purity: 97% CAS No.: 530-62-1 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to cream pH: 7.7 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 6826 Merck Reference: 14,1819 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00005286
Peptide coupling reagent
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1819
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité