1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Danger
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
003800-250G 003800-50G
FLUO003800-250GEA 0 EUR InStock
FLUO003800-250G FLUO003800-50G
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 111…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité