1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: CDI1,1'-Carbonylbis(imidazole)
MOLEM10944806EA 0 EUR InStock
MOLEM10944806
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 111…116 °C
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01829
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité