1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Danger
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 547 EUR InStock
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄O
Point de fusion: 111…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005286
Numéro CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité