1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
168480100 168480250
ACRO168480100EA 93.3 EUR InStock
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole 90% tech.
1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 96…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005289
Numéro CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité