2-Phénylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
356430250 356431000
ACRO356430250EA 51.4 EUR InStock
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phénylimidazole 98%
2-Phénylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 141…148 °C
Densité: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005186
Numéro CAS: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité