4-Phénylimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
L02237.04 L02237.09
L02237.04EA 52.9 EUR InStock
L02237.04 L02237.09
4-Phénylimidazole ≥98%
4-Phénylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 670-95-1 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 2969
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005197
Numéro CAS: 670-95-1
EINECS: 211-580-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité