5-Chloro-1-indanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18308.03EA 59 EUR InStock
A18308.03 A18308.06
5-Chloro-1-indanone ≥99%
5-Chloro-1-indanone
Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041456
Numéro CAS: 42348-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité