Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-1-indanone

Fournisseur: Molekula

MOLE14962874-5GEA 0 EUR InStock
MOLE14962874-5G
5-Chloro-1-indanone
5-Chloro-1-indanone


Formule: C₉H₇ClO
MW: 166,61 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (0,2 mmHg)
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00041456
Numéro CAS: 42348-86-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité